Przejdź do
H6883
3-(N,N-Dimethylpalmitylammonio)propanesulfonate
≥98% (TLC)
Synonim(y):
3-(N,N-Dimethylhexadecylammonio)propanesulfonate, 3-(Hexadecyldimethylammonio)propanesulfonate, 3-(Palmityldimethylammonio)propanesulfonate, Palmityl sulfobetaine, SB3-16
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
684,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)15N+(CH3)2CH2CH2CH2SO3-
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
391.65
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-918-7
Beilstein/REAXYS Number:
4149854
MDL number:
684,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
zwitterionic
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
mol wt
micellar avg mol wt 60,700
aggregation number
155
technique(s)
electrophoresis: suitable, mass spectrometry (MS): suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable
conductivity
≤10 μmho per cm at 24 °C (0.05 M aqueous solution)
CMC
0.01-0.06 mM (20-25°C)
application(s)
cell analysis
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H45NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22(2,3)20-18-21-26(23,24)25/h4-21H2,1-3H3
InChI key
TUBRCQBRKJXJEA-UHFFFAOYSA-N
General description
3-(N,N-Dimethylpalmitylammonio)propanesulfonate is a zwitterionic detergent.
Application
3-(N,N-Dimethylpalmitylammonio)propanesulfonate has been used in a study to assess the characterization of rat dihydroceramide desaturase. It has also been used in a study to investigate the inhibition of mitochondrial carnitine–acylcarnitine translocase by sulfobetaines. It is also used for extraction of proteins for analysis by chromatography, mass spectroscopy, and electrophoretic methods.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T7763T080740772
description
≥98% (TLC)
description
≥99% (TLC)
description
≥99% (TLC), BioXtra
description
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, ion chromatography: suitable
technique(s)
nucleic acid detection: suitable, protein quantification: suitable, protein purification: suitable
aggregation number
155
aggregation number
83
aggregation number
83
aggregation number
83
application(s)
cell analysis
application(s)
detection
application(s)
detection
application(s)
-
description
zwitterionic
description
zwitterionic
description
zwitterionic
description
zwitterionic
CMC
0.01-0.06 mM (20-25°C)
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)