Przejdź do
H6903
HEPBS
≥99% (titration), powder, pH 7.6-9.0
Synonim(y):
PBS, phosphate buffered saline, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(4-butanesulfonic acid)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2930,00 zł
2197,50 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H22N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.36
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
MDL number:
2197,50 zł
Cena katalogowa2930,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
HEPBS, ≥99% (titration)
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
powder
pH
7.6-9.0
useful pH range
7.6-9.0
pKa (25 °C)
8.3
pKa 
8.3
solubility
water: 0.5 g/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)CCCCN1CCN(CC1)CCO
InChI
1S/C10H22N2O4S/c13-9-8-12-6-4-11(5-7-12)3-1-2-10-17(14,15)16/h13H,1-10H2,(H,14,15,16)
InChI key
LOJNFONOHINEFI-UHFFFAOYSA-N
General description
HEPBS/N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(4-butanesulfonic acid) is mainly used in buffer preparations.
Other Notes
Homolog of HEPES and EPPS with higher pKa and similar utility in biological systems.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M3295SML2455
MOBS ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
M3295
MOBS
description
≥99% (titration)
description
≥99% (titration)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
form
powder
form
-
form
powder
pH
7.6-9.0
pH
7.0-8.3
pH
-
solubility
water: 0.5 g/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: soluble 50 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)