Przejdź do
H7640
Heparan sulfate sodium salt from bovine kidney
powder, extracellular matrix component
Synonim(y):
Heparitin sulfate sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
868,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2910,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
868,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Heparan sulfate sodium salt from bovine kidney,
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
Application
Heparan sulfate sodium salt from bovine kidney has been used:
  • to investigate its effect on proliferation of B cells
  • to monitor its role on eye development in E5 embryonic cells
  • to study its binding with exosome fibronectin in human trabecular meshwork cells using dot blot
Biochem/physiol Actions
Constituent of membrane-associated proteoglycans suggested to contribute to cell-cell adhesion
Heparan sulphate (HS), a ubiquitous glycosaminoglycan, is a polymer of D-glucuronic acid or L-iduronic acid and D-glucosamine (GlcA) sugars. It is synthesized in the cis-Golgi as heparan. In Golgi, final heparan sulphate is synthesized in by the action of enzymes N- and O-HS-sulphotransferases and HS epimerase. The mature HS has 50 to 200 disaccharide units. It is part of the extracellular matrix (ECM) and plays a key role in the oncogenic pathway. Deregulation of heparin sulfate metabolism is implicated in cancer progression. HS is associated with the onset of infectious diseases and inflammatory conditions. HS interaction with Aβ fibrils contributes to the pathophysiology of Alzheimer′s disease.Heparan sulphate is a constituent of membrane-associated proteoglycans suggested to contribute to cell-cell adhesion.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P6675C4237
description
-
description
lyophilized powder, ≥100 units/mg protein
description
>90% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Was the anticoagulant activity of this product determined? Is degree of contamination with heparin known?
    1 answer
    1. The anticoagulant activity for H7640 is not determined during quality control testing. The testing that is performed is limited to appearance, solubility, Infrared Spectrum, Nitrogen and Sulfur only. There are heparin sodium salt products that do test for anticoagulant activity, Among the heparin sodium salt products that test for anticoagulant activity are H3393, H3149, H4784, H5515 and 2106.
      Helpful?
  2. What solvent should i use to dissolve this?
    1 answer
    1. The solubility of this item is 1mg/ml as mentioned on the COA.
      Link to sample COA: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/H7640-5MG0000336127.pdf
      Helpful?
  3. Wo finde ich eine Angabe zum Molekulargewicht?
    1 answer
    1. The molecular weight of this product is not determined. However, data from collective articles suggests the molecular weight could be around 14000 Da.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Switzerland
    • Review 1
    • Votes 0
    1 out of 5 stars.
    -
    Insufficient info on concentration on data sheet to know how much you are using
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      Thank you for reaching out and sharing your review with us. Heparan Sulfate is a polysaccharide with a variable molecular weight. We do not provide a quantitative purity value for this product, however it is used as a substrate in testing of our Heparinase III product, H8891. We report the sulfur content on the lot-specific Certificate of Analysis. The molecular weight range of this product is 10 - 14 dDa. For further discussion, we welcome you to contact our Technical Service team by visiting https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support and submitting a Product Technical Inquiry. We hope to hear from you soon!
  2. 1 Ratings-only review