Przejdź do
H7752
Serotonin creatinine sulfate monohydrate
≥99% (TLC), powder, neurotransmitter
Synonim(y):
3-[2-Aminoethyl]-5-hydroxyindole creatinine sulfate complex, 5-HT, 5-Hydroxytryptamine creatinine sulfate complex
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H19N5O2 · H2O4S · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
405.43
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Serotonin creatinine sulfate monohydrate, powder
form
powder
Quality Segment
color
white to off-white
solubility
0.1 M HCl: soluble (Solutions should be freshly prepared.), 95% ethanol: very slightly soluble (Solutions should be freshly prepared.), absolute ethanol: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.OS(O)(=O)=O.CN1CC(=O)NC1=N.NCCc2c[nH]c3ccc(O)cc23
InChI
1S/C10H12N2O.C4H7N3O.H2O4S.H2O/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10;1-7-2-3(8)6-4(7)5;1-5(2,3)4;/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2;2H2,1H3,(H2,5,6,8);(H2,1,2,3,4);1H2
InChI key
BKCXVJIGPVULPX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR3A(3359)
Application
Serotonin creatinine sulfate monohydrate has been used:
  • to study its effect on the feeding motions in Caenorhabditis elegans
  • to study the chronotropic responses of serotonin (5-HT) in the zebrafish heart
  • to study the effect of serotonin on isthmus peristalsis
Biochem/physiol Actions
Neurotransmitter.
Serotonin creatinine sulfate stimulates neuronal production of catecholamine.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BCR575
description
powder
description
BCR®, certified reference material
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
0.1 M HCl: soluble (Solutions should be freshly prepared.), 95% ethanol: very slightly soluble (Solutions should be freshly prepared.), absolute ethanol: insoluble
solubility
-
color
white to off-white
color
-
Gene Information
human ... HTR3A(3359)
Gene Information
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)