Przejdź do
H7772
Hygromycin B from Streptomyces hygroscopicus
lyophilized powder
Synonim(y):
Hygrovetine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
185,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
293,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
643,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
994,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H37N3O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
527.52
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
EC Number:
250-545-5
MDL number:
185,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Streptomyces hygroscopicus
Quality Segment
form
lyophilized powder
purified by
ion-exchange chromatography
color
faintly brown to brown, white to beige
solubility
H2O: 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN[C@H]1C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3O[C@]4(O[C@H]([C@H](N)CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)O[C@H]23)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6-,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20+/m1/s1
InChI key
GRRNUXAQVGOGFE-XKIAHZFYSA-N
General description
Chemical structure: aminoglycoside
Application
Hygromycin B is an aminoglycoside antibiotic isolated from Streptomyces hygroscopicus. It has been used to study protein synthesis at the level of the 70S ribosome translocation and mRNA template misreading, as an antiviral agent by selectively penetrating cells rendered permeable by virus infection and inhibiting translation, and as a selection agent for hygromycin resistance gene transformed cells. It is recommended for use as a selection agent at 100-800 μg/mL, specifically at 100 μg/mL for prokaryotes, 200 μg/mL for lower eukaryotes and 150-400 μg/mL for higher eukaryotes..
Biochem/physiol Actions
Mode of Action: The product acts by inhibiting protein synthesis by inducing the misreading of the m-RNA template in the prokaryote, with the potency to inhibit translation.
Antimicrobial Spectrum: Hygromycin B acts against bacteria, fungi and higher eukaryotic cells.
Preparation Note
This product is purified by ion exchange chromatography. Hygromycin B is soluble in water at concentrations >50 mg/mL, and also soluble in methanol or ethanol. Solutions should be sterilized by filtration, not by autoclaving. Additionally, Hygromycin B solutions have been reported to lose activity on freezing, and since they are stable refrigerated, freezing should be avoided.
Disclaimer
Hygromycin B products should be stored as supplied at 2-8°C, and the dry solid is stable for at least 5 years if stored at 2-8°C. It is stable at 37°C for 30 days.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H3274H9773H0654
description
lyophilized powder
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
description
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥60% (HPLC), lyophilized powder
description
≥60% (HPLC), 45-60 mg/mL in H2O
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
viruses
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
viruses
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
-
biological source
Streptomyces hygroscopicus
biological source
Streptomyces hygroscopicus
biological source
Streptomyces hygroscopicus
biological source
Streptomyces hygroscopicus
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)