Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 911,00 zł |
Informacje o tej pozycji
911,00 zł
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
color
yellow to yellow-orange
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=C(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C(=O)Nc2ccc(O)cc2)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C26H33NO2/c1-19(11-16-24-21(3)10-7-17-26(24,4)5)8-6-9-20(2)18-25(29)27-22-12-14-23(28)15-13-22/h6,8-9,11-16,18,28H,7,10,17H2,1-5H3,(H,27,29)/b9-6+,16-11+,19-8+,20-18+
InChI key
AKJHMTWEGVYYSE-FXILSDISSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can one store a solution of product H7779, Retinoic acid p-hydroxyanilide?
1 answer-
A solution of product H7779, Retinoic acid p-hydroxyanilide, can be aliquoted and stored at -20°C for up to 3 months. Solutions should be protect from light.
Helpful?
-
-
In what solvents can product H7779, Retinoic acid p-hydroxyanilide, be dissolved?
1 answer-
Product H7779, Retinoic acid p-hydroxyanilide, can be dissolved in DMSO (25 mg/ml) and ethanol (25 mg/ml).