The binding capacity of a HIS-Select Spin Column is >500 ug per column as determined witha ~30 kDa histidine tagged protein recovered under high levels of protein expression.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 952,00 zł |
50 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
952,00 zł
shelf life
2 yr at 2‑8 °C
Quality Segment
packaging
pkg of 10 ea, pkg of 50 ea
pore size
100 nm pore size
capacity
>0.5 mg/column
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Features and Benefits
- High Selectivity for higher purity
- Convenient and Ready-to-Use
- Consistent protein binding each use
- Compatible with CelLytic™ cell lysis reagents
Legal Information
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the binding capacity of the HIS-Select® Spin Column, Product H7787?
1 answer-
Helpful?
-
-
Can HIS-Select® Spin Column, Product H7787, be re-used?
1 answer-
We do not recommend re-using the columns. Each column is intended for one time use.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.