Przejdź do
H8909
HBcAg core human
~1 mg/mL, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli
Synonim(y):
Hepatitis B virus core antigen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2060,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
2060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
mol wt
18 kDa
concentration
~1 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
hepatitis B virus ... HBVgp4(944568)
human ... HBVgp4(944568)
General description
amino acids 1-183 of HBV core antigen.
Biochem/physiol Actions
Hepatitis B virus core antigen (HBcAg) is a positive control for human HBV antibodies.In humans with chronic HBV (hepatitis B virus) infection, cytotoxic effects of blood T lymphocytes can be suppressed by incubating cells with antibodies against hepatitis B core antigen (HBcAg). The antigen can also work as a T-cell independent antigen in athymic mice. However, it is an efficient immunogen, resulting in T-cell activation and increased anti-HBc levels. High cytoplasmic/membranous expression of HBcAg is associated with increased liver inflammation.
HBcAg core human is a capsid protein of hepatitis B virus (HBV). It acts as a viral factor for HBV clearance. HBcAg is implicated in viral replication.
Physical form
Solution in 50% glycerol, 7.5 mM phosphate buffer, pH 7.2, 75 mM NaCl.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H7410H9034MAB16988
description
~1 mg/mL, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli
description
~1 mg protein/mL, 95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, clone HBV 320
description
~1 mg/mL, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli
description
ascites fluid, clone C1-5, Chemicon®
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
UniProt accession no.
G9G988
UniProt accession no.
G9G988
UniProt accession no.
L7S4V3, G9G988
UniProt accession no.
-
Gene Information
hepatitis B virus ... HBVgp4(944568)
human ... HBVgp4(944568)
Gene Information
hepatitis B virus ... HBVgp4(944568)
human ... HBVgp4(944568)
Gene Information
hepatitis C virus ... HCVgp1(951475)
human ... HBVgp4(944568)
Gene Information
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)