Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 610,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C(=O)c3ccc(O)cc3C2=O
InChI
1S/C20H21NO3/c1-11(2)14-6-5-7-15(12(3)4)18(14)21-19(23)16-9-8-13(22)10-17(16)20(21)24/h5-12,22H,1-4H3
InChI key
LAKWINYVWJPHQW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
5HPP-33 is a thalidomide derivative which was reported to be active as anticancer agent through stabilization of the microtubules.
5HPP-33 is a thalidomide derivative which was reported to be active as anticancer agent through stabilization of the microtubules. 5HPP-33 has shown inhibition of cell proliferation of both estrogen-dependent (MCF-7) and estrogen-independent (MDA-MB-231) breast cancer cells as well as other cell lines. A study in tubulin forming assay reported that 5HPP-33 acts as a microtubule formation inhibitor (IC50=810 nM).
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?