Przejdź do
HS100503
Gusto® High Speed Mini Centrifuge Rotor
to hold, 12 x 1.5/2 mL tubes
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
451,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.78
UNSPSC Code:
41103909
eCl@ss:
32110300
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS100503
Parameter:
9,800 × g max. RCF
Feature:
to hold 12 x 1.5/2 mL tubes
451,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
to hold 12 x 1.5/2 mL tubes
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS100503
parameter
9,800 × g max. RCF
General description
Additional 12 place 1.5/2.0 mL tube rotor for Gusto High Speed Mini Centrifuge
Packaging
INCLUDES:
Cover and Knob
Legal Information
GUSTO is a registered trademark of Heathrow Scientific
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS100504HS100506HS100505
description
to hold, 12 x 1.5/2 mL tubes
description
to hold, 0.2 mL tubes (4 x 8 Strip)
description
-
description
-
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS100503
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS100504
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS100506
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS100505
parameter
9,800 × g max. RCF
parameter
-
parameter
-
parameter
-
feature
to hold 12 x 1.5/2 mL tubes
feature
to hold 0.2 mL tubes (4 x 8 Strip)
feature
-
feature
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)