Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 411,00 zł |
Informacje o tej pozycji
411,00 zł
feature
to hold 0.2 mL tubes (4 x 8 Strip)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS100504
compatibility
Heathrow Scientific HS10050
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description to hold, 0.2 mL tubes (4 x 8 Strip) | description to hold, 12 x 1.5/2 mL tubes | description - | description AC/DC input 100 V / 240 V, universal plug set, blue |
| compatibility Heathrow Scientific HS10050 | compatibility - | compatibility Heathrow Scientific HS100504, Heathrow Scientific HS100503 | compatibility - |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS100504 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS100503 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS100506 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS10050 |
| feature to hold 0.2 mL tubes (4 x 8 Strip) | feature to hold 12 x 1.5/2 mL tubes | feature - | feature to hold 32 x 0.2 mL tubes (singles, or 4 x 8 Strip), to hold 12 x 1.5/2.0 mL tubes, to hold 6 x 1.5/2 mL tubes, to hold 16 x 0.2 mL tubes (single or 2x8 strip) |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gusto® High Speed Mini Centrifuge Rotor
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?