Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
42132201
eCl@ss:
32150319
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120107
Feature:
Holds 4 x boxes
Packaging:
pack of 1 ea
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
Holds 4 x boxes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120107
size
565x133x46 mm
General description
Nie tylko do pojemników na rękawice! Idealny na rękawice, maski na twarz, ochraniacze na buty... itp.
Regulowane punkty mocowania zapewniają prawdziwą elastyczność, umożliwiając przechowywanie do czterech różnych produktów ochronnych w pudełkach i innych niezbędnych akcesoriów laboratoryjnych (w zależności od rozmiaru).
Idealny do przechowywania różnych rozmiarów rękawic w pudełkach, nakładek na mopy, zatyczek do uszu, masek na twarz, ochraniaczy na buty itp.
Regulowane punkty mocowania zapewniają prawdziwą elastyczność, umożliwiając przechowywanie do czterech różnych produktów ochronnych w pudełkach i innych niezbędnych akcesoriów laboratoryjnych (w zależności od rozmiaru).
Idealny do przechowywania różnych rozmiarów rękawic w pudełkach, nakładek na mopy, zatyczek do uszu, masek na twarz, ochraniaczy na buty itp.
- Uniwersalne dopasowanie, łatwe czyszczenie, niski profil
- Możliwość montażu na ścianie lub drzwiach, dołączony sprzęt montażowy
- Wymiary 152 x 762 x 76 mm
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Holds 3 boxes, epoxy-coated (steel wire) | description clear acrylic | description anti-microbial, W × L × H 254 mm × 156 mm × 97 mm, blue |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120107 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23458 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23471A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23491A |
| feature Holds 4 x boxes | feature Holds 3 boxes | feature Holds 1 box | feature Holds 1 box of gloves |
| packaging pack of 1 ea | packaging - | packaging - | packaging - |
| size 565x133x46 mm | size - | size 141x260x110 mm | size - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?