Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS23458
Feature:
Holds 3 boxes
Material:
epoxy-coated (steel wire)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
epoxy-coated (steel wire)
feature
Holds 3 boxes
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23458
L × H × D
250 × 454 × 108 mm
Features and Benefits
- Rękawice są uporządkowane i gotowe do natychmiastowego użycia
- Zwolnij miejsce na blacie, montując uchwyty na ścianie w celu wygodnego dozowania rękawic.
- Wszystkie uchwyty pasują do większości marek pudełek
- W zestawie śruby montażowe
- Stojaki z drutu stalowego z powłoką epoksydową to ekonomiczne rozwiązanie.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Holds 3 boxes, epoxy-coated (steel wire) | description clear acrylic | description Fits 3 glove boxes, clear acrylic | description Fits 2 glove boxes, clear acrylic |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23458 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23471A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23471C | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23471B |
| feature Holds 3 boxes | feature Holds 1 box | feature Holds 3 boxes | feature Holds 2 boxes |
| material epoxy-coated (steel wire) | material clear acrylic | material clear acrylic | material clear acrylic |
| L × H × D 250 × 454 × 108 mm | L × H × D - | L × H × D - | L × H × D - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?