Przejdź do
HS120262
TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
natural, pk of 10, Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123300
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120262
Feature:
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
Material:
polypropylene
Packaging:
pk of 10
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene
feature
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
packaging
pk of 10
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120262
technique(s)
cryopreservation: suitable
well diam.
12 mm
color
natural
General description
Reusable, economical and moisture resistant plastic freezer boxes.
Legal Information
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS120379HS120428HS120387
description
natural, pk of 10, Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
description
Holds 144 x 0.2 mL tubes, white, pk of 10
description
Holds 100 x vials, natural, pk of 10
description
Holds 25 x 5 mL tubes, white, pk of 10
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120262
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120379
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120428
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120387
feature
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
feature
Holds 144 x 0.2 mL tubes
feature
Holds 100 x vials
feature
Holds 25 x 5 mL tubes
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
packaging
pk of 10
packaging
pk of 10
packaging
pk of 10
packaging
pk of 10
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
color
natural
color
white
color
natural
color
white
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)