Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.73
UNSPSC Code:
41121815
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 3 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120422
General description
Replacement retention cords for the vortexer.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description pkg of 2 ea | description AC/DC input 230 V / 240 V, Australian plug, blue |
| packaging pkg of 3 ea | packaging pkg of 3 ea | packaging pkg of 2 ea | packaging pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120422 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120328 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120617 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120210 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?