Przejdź do
HS120791
Suszarka laboratoryjna
white polystyrene (blue & green pegs)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122800
eCl@ss:
32039090
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific 120791
Feature:
to hold 36 pieces small glassware plus 36 pieces large glassware
Material:
white polystyrene (blue & green pegs)
Packaging:
pkg of 1 ea
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
white polystyrene (blue & green pegs)
feature
to hold 36 pieces small glassware plus 36 pieces large glassware
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120791
L × W × H
441 mm × 660 × 139 mm
General description
W zestawie:-72 kołki ∼ 36 małych (zielonych) ∼ 36 dużych (niebieskich)-2 kosze suszące-Rurki odpływowe-Osprzęt montażowy
Features and Benefits
  • Najbardziej wszechstronny stojak na rynku
  • Kanały zaprojektowane dla bardziej użytecznych konfiguracji
  • Duże i małe kołki dla wszystkich rodzajów szkła
  • Jedyny w swoim rodzaju kosz do suszenia do zbierania mniejszych przedmiotów
  • Zaprojektowany, aby chronić przed stłuczeniem
  • Kanały zaprojektowane dla bardziej użytecznych konfiguracji
  • Kąt nachylenia kołków umożliwia lepsze trzymanie - zwłaszcza dużych, ciężkich przedmiotów Opatentowany haczyk SureGrip bezpiecznie przytrzymuje szklane naczynia na miejscu
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS120793HS120792HS23243A
description
white polystyrene (blue & green pegs)
description
10 Piece Kit, (5) Small, (5) Large
description
-
description
-
feature
to hold 36 pieces small glassware plus 36 pieces large glassware
feature
-
feature
-
feature
to hold up to 90 pieces of labware
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120791
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120793
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120792
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23243A
material
white polystyrene (blue & green pegs)
material
blue-green polystyrene
material
white polystyrene
material
high-density polyethylene (coated steel wire)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 10 ea (5 Small, 5 Large)
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pack of 1 ea
L × W × H
441 mm × 660 × 139 mm
L × W × H
-
L × W × H
-
L × W × H
462 mm × 182 mm × 525 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)