Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 754,00 zł |
Informacje o tej pozycji
754,00 zł
material
high-density polyethylene (coated steel wire)
feature
to hold up to 90 pieces of labware
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23243A
L × W × H
462 mm × 182 mm × 525 mm
General description
Features and Benefits
- Umieść wolnostojący stojak na stole lub w pobliżu zlewu lub użyj haczyków, aby zawiesić stojak na ścianie
- Mieści do 90 sztuk naczyń laboratoryjnych na kołkach 18 x 127 mm i 72 x 76 mm
- Wykonany ze zgrzewanego punktowo, powlekanego winylem drutu stalowego zapewniającego trwałość, z polistyrenową tacą i tyłem
- Łatwo dostępna i wyjmowana dolna taca ociekowa
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description white polystyrene (blue & green pegs) | description - | description 10 Piece Kit, (5) Small, (5) Large |
| feature to hold up to 90 pieces of labware | feature to hold 36 pieces small glassware plus 36 pieces large glassware | feature - | feature - |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23243A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120791 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120792 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120793 |
| material high-density polyethylene (coated steel wire) | material white polystyrene (blue & green pegs) | material white polystyrene | material blue-green polystyrene |
| packaging pack of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 2 ea | packaging pkg of 10 ea (5 Small, 5 Large) |
| L × W × H 462 mm × 182 mm × 525 mm | L × W × H 441 mm × 660 × 139 mm | L × W × H - | L × W × H - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?