Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
material
black plastic
sterility
non-sterile
feature
to hold 18 x slides 76x26 mm
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120879
trays L × W × H
16.1 in. (41 cm) × 8.9 in. (22.5 cm) × 1.6 in. (4 cm)
General description
Taca mieści 18 standardowych szkiełek mikroskopowych (76 x 26 mm) bezpiecznie na miejscu do barwienia, płukania i suszenia
Zawiera po jednym z następujących elementów:
1 Czarna podstawa/taca
1 Czarna pokrywa
2 korki spustowe
Application
Features and Benefits
- Wytrzymała konstrukcja z odpornej na rozpuszczalniki mieszanki polipropylenu
- Antypoślizgowe silikonowe nóżki utrzymują tacę na miejscu
- Wygodna w użyciu
- Dwa sposoby opróżniania cieczy barwiącej
Wylewki na każdym rogu
Otwór spustowy z zatyczką
- Wyposażona w wycięcia na uchwyty do wielu formatów testów Wyposażony w wycięcia na uchwyty ułatwiające przenoszenie
Wszechstronny dla wielu formatów testów
- Czarna pokrywa w zestawie do zastosowań wrażliwych na światło
- Studzienki zatrzymujące wilgoć dla specjalistycznych potrzeb barwienia
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description to hold, 18 x slides 76x26 mm | description Holds 8 x slides 76x26 mm | description StainTray with clear lid | description StainTray with black lid |
| material black plastic | material polypropylene and polyethylene | material PETG lid | material black acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) lid |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 4 bases and 1 lid | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| feature to hold 18 x slides 76x26 mm | feature Holds 8 x slides 76x26 mm | feature - | feature - |
| sterility non-sterile | sterility - | sterility - | sterility - |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120879 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15951A | manufacturer/tradename Simport M920-1 | manufacturer/tradename Simport M920-2 |
| trays L × W × H 16.1 in. (41 cm) × 8.9 in. (22.5 cm) × 1.6 in. (4 cm) | trays L × W × H - | trays L × W × H - | trays L × W × H - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?