Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS15951A
Feature:
Holds 8 x slides 76x26 mm
Material:
polypropylene and polyethylene
Packaging:
pack of 4 bases and 1 lid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polypropylene and polyethylene
feature
Holds 8 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15951A
packaging
pack of 4 bases and 1 lid
size
305x127x30 mm
General description
Ograniczenie możliwości zanieczyszczenia krzyżowego i bałaganu w miejscu pracy.
Barwienie, płukanie i suszenie szkiełek na jednej tacy roboczej. Wykonana z mieszanki polipropylenu i polietylenu, ta wytrzymała taca do barwienia
jest ekonomiczną alternatywą dla wersji metalowych.
Barwienie, płukanie i suszenie szkiełek na jednej tacy roboczej. Wykonana z mieszanki polipropylenu i polietylenu, ta wytrzymała taca do barwienia
jest ekonomiczną alternatywą dla wersji metalowych.
- Czysta i świeża powierzchnia robocza za każdym razem
- Do ośmiu szkiełek mieści się wygodnie na podstawie, a głęboka studzienka mieści do 38 ml.
- Kompaktowy rozmiar i zagłębione uchwyty ułatwiają transport z miejsca pracy do zlewu
- Dwie wygodne wylewki do szybkiego usuwania niepożądanych odpadów płynnych
- Ciemna pokrywa chroni szkiełka do zastosowań wrażliwych na światło
- W zestawie 4 tace podstawowe i 1 pokrywa
- Wymiary: 305 x 127 x 39,5 mm
- Jednorazowe
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Holds 8 x slides 76x26 mm | description to hold, 18 x slides 76x26 mm | description for 40 slides, white polyethylene | description Holds 50 x slides 76x26 mm |
| feature Holds 8 x slides 76x26 mm | feature to hold 18 x slides 76x26 mm | feature Holds 40 x slides 76x26 mm | feature Holds 50 x slides 76x26 mm |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15951A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120879 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15981A | manufacturer/tradename BRAND 475900 |
| material polypropylene and polyethylene | material black plastic | material white polyethylene | material polystyrene |
| packaging pack of 4 bases and 1 lid | packaging pack of 1 ea | packaging - | packaging pack of 1 ea |
| size 305x127x30 mm | size - | size 298x105x24 mm | size - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?