Przejdź do
HS1422
Płytka łódź ważąca
Medium, square white polystyrene, pk of 500 ea
Synonim(y):
szalka ważąca, ważenie łodzi, ważyć naczynie
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
287,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
Material:
square white polystyrene
Packaging:
pk of 500 ea
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS1422
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
square white polystyrene
packaging
pk of 500 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1422
L × H
90 mm (90 mm) × 7 mm
General description
Nasze elastyczne łódki z polistyrenu mają gładkie powierzchnie zapewniające dokładne wylewanie przy minimalnych stratach próbki.
  • Płytka szalka z szerokim, płaskim dnem odpornym na przewrócenie
  • Idealne do ważenia produktów stałych
  • Biologicznie obojętne i odporne na rozcieńczone i słabe kwasy, roztwory wodne, alkohole i zasady.
  • Zakres temperatur od -10 do 70°C (od 14 do 158°F)
  • Mogą być używane z mikrofalowymi wagosuszarkami
  • Wszystkie są zgodne z wymogami FDA/food-grade
  • Opakowanie 500 sztuk
  • Jednorazowe
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS1423AHS1420AHS1420BB
Weigh Boat Small, square black polystyrene, pk of 500 ea
HS1423A
Weigh Boat
Weigh Boat size small, square white polystyrene
HS1420A
Weigh Boat
Weigh Boat Medium, square white polystyrene, Anti-Static, pack of 500 ea
HS1420BB
Weigh Boat
description
Medium, square white polystyrene, pk of 500 ea
description
Small, square black polystyrene, pk of 500 ea
description
size small, square white polystyrene
description
Medium, square white polystyrene, Anti-Static, pack of 500 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1422
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1423A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1420A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1420BB
material
square white polystyrene
material
square black polystyrene
material
square white polystyrene
material
square white polystyrene
packaging
pk of 500 ea
packaging
pk of 500 ea
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 500 ea
L × H
90 mm (90 mm) × 7 mm
L × H
-
L × H
-
L × H
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)