Przejdź do
HS1426B
Diamond shaped weigh boats
polystyrene, volume 30 mL, black, anti-static
Synonim(y):
weigh dish, weighing boat, weighing dish, weighing pan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
276,00 zł
234,60 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
eCl@ss:
32040608
Material:
polystyrene
Packaging:
pk of 500
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS1426B
234,60 zł
Cena katalogowa276,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene
packaging
pk of 500
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1426B
L × W × H
78 mm × 56 mm × 14 mm
volume
30 mL
color
black
General description
These flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss. Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Features a diamond shape that easily flexes for accurate pouring
  • Wide, flat bottom to resist tipping
  • Antistatic versions available
  • 2 color and 4 sizes
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F)
  • Can be used with microwave moisture analyzers
  • All are FDA/food-grade compliant
  • Pack of 500
  • Disposable
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS1427BHS1426AHS1426AA
description
polystyrene, volume 30 mL, black, anti-static
description
polystyrene, volume 30 mL, black
description
polystyrene, volume 25 mL, black, anti-static
description
polystyrene, volume 5 mL, black, anti-static
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1426B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1427B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1426A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1426AA
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
packaging
pk of 500
packaging
pk of 500
packaging
pk of 500
packaging
pk of 500
color
black
color
black
color
black
color
black
L × W × H
78 mm × 56 mm × 14 mm
L × W × H
78 mm × 56 mm × 14 mm
L × W × H
71 mm × 46 mm × 14 mm
L × W × H
55 mm × 35 mm × 6 mm
volume
30 mL
volume
30 mL
volume
25 mL
volume
5 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diamond shaped weigh boats
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)