Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS14522
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS14522
D × H
101 mm × 12 mm , large
General description
Przeznaczone do wag do oznaczania wilgotności.
- Naczynia wagowe są zgodne z normami FDA/food-grade
- Jednorazowego użytku
- Lekko zwężające się ścianki do układania w stosy
- Opakowanie 50 sztuk
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description D × H 101 mm × 12 mm , large | description polystyrene, L × W × H 80 mm × 80 mm × 23 mm, square | description polystyrene, L × W × H 80 mm × 50 mm × 14 mm, diamond | description polystyrene, L × W × H 45 mm × 45 mm × 7 mm, square |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS14522 | manufacturer/tradename BRAND 155542 | manufacturer/tradename BRAND 155546 | manufacturer/tradename BRAND 155540 |
| D × H 101 mm × 12 mm , large | D × H - | D × H - | D × H - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?