Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41122403
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
stainless steel
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15907
L × W
195 mm × 7.9 mm
General description
Łopatka przenosi, podnosi i obsługuje proszki i materiały ziarniste.
Features and Benefits
- Wykonane z niklowanego drutu ze stali nierdzewnej
- Lustrzane wykończenie z okrągłymi płaskimi i stożkowymi płaskimi końcami
- Możliwość sterylizacji w autoklawie
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description stainless steel | description stainless steel | description Flat end and spoon end, nickel-stainless steel (plated), L 225 mm | description L 18 in. |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15907 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15906 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific | manufacturer/tradename - |
| material stainless steel | material stainless steel | material nickel-stainless steel (plated) | material stainless steel |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging - | packaging - |
| L × W 195 mm × 7.9 mm | L × W 150 mm × 3.8 mm | L × W - | L × W - |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - | sterility - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?