Przejdź do
HS15909
Łopatka laboratoryjna
Flat end and spoon end, nickel-stainless steel (plated), L 225 mm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41122403
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
nickel-stainless steel (plated)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific
L
225 mm
flat end L
50 mm
spoon end L × W
38 × 15
General description
Przenoś, podnoś i manipuluj proszkami i materiałami ziarnistymi za pomocą tej niklowanej szpatułki z drutu ze stali nierdzewnej. Posiada końcówkę typu Hayman o wymiarach dł. 225 mm x szer. 225 mm.
Features and Benefits
  • Wykonane z niklowanego drutu ze stali nierdzewnej
  • Końcówka typu Hayman
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS15906Z243213Z513342
Micro spatula L 6 5/8 in., stainless steel, rod diam. 0.09 in.
Z243213
Micro spatula
description
Flat end and spoon end, nickel-stainless steel (plated), L 225 mm
description
stainless steel
description
L 6 5/8 in., stainless steel, rod diam. 0.09 in.
description
flat rounded ends, L 8 in. (203 mm)
L
225 mm
L
-
L
6 5/8 in.
L
8 in. (203 mm)
material
nickel-stainless steel (plated)
material
stainless steel
material
stainless steel
material
nickel-stainless steel
flat end L
50 mm
flat end L
-
flat end L
-
flat end L
-
spoon end L × W
38 × 15
spoon end L × W
-
spoon end L × W
-
spoon end L × W
-
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15906
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)