Przejdź do
HS15994B
Premium Slide box
100 Place, cork lining, green
Synonim(y):
Schiebekasten, slide box microscope, slide storage, slide storage box
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
112,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41123302
eCl@ss:
32039090
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS15994B
Feature:
Holds 100 x slides 76x26 mm
Material:
green , nickel closure
112,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
green , nickel closure
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15994B
L × W × H
208 × 175 × 34 mm
General description
Slide boxes are perfect for storage or transportation of standard size slides ( 1 x 3in.).
Features and Benefits
  • molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
  • durable ABS plastic boxes are available wth either cork or foam lining
  • both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
  • closes securely with a rust-resistant, nickel-plated clasp and pin hinges
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS15994GHS15994DHS15994F
description
100 Place, cork lining, green
description
100 Place, cork lining, black
description
100 Place, cork lining, yellow
description
100 place, cork lining, gray plastic
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15994B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15994G
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15994D
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15994F
material
green , nickel closure
material
black , nickel closure
material
yellow , nickel closure
material
gray plastic , nickel closure
L × W × H
208 × 175 × 34 mm
L × W × H
208 × 175 × 34 mm
L × W × H
208 × 175 × 34 mm
L × W × H
208 × 175 × 34 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Premium Slide box
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)