Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
72 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 332,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
332,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
natural , natural latex , natural rubber
packaging
pack of 72 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20622B
L × O.D. × diam.
52 mm × 13 mm × 6 mm, (hole diam.)
capacity
2 mL
General description
The latex (natural rubber) Dropper Bulb is simple and economical.
Features and Benefits
- Made of latex (natural rubber)
- Designed for use with Pasteur pipettes, small pipettes, and medicine droppers
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description capacity 2 mL | description capacity 2 mL | description blue, capacity 1 mL | description capacity 5 mL |
| packaging pack of 72 ea | packaging pkg of 12 ea | packaging pack of 24 ea | packaging pkg of 3 ea |
| material natural rubber , natural latex | material natural rubber , thimble red | material blue , blue silicone | material natural rubber , round red |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS20622B | manufacturer/tradename 200-2B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS20629A | manufacturer/tradename 200-5 |
| L × O.D. × diam. 52 mm × 13 mm × 6 mm, (hole diam.) | L × O.D. × diam. - | L × O.D. × diam. 28.7 mm × 12 mm × 6.1 mm, (hole. diam) | L × O.D. × diam. - |
| capacity 2 mL | capacity 2 mL | capacity 1 mL | capacity 5 mL |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?