Przejdź do
HS20629A
Dropper Vial Bulb
blue, capacity 1 mL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS20629A
Material:
blue , blue silicone
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
blue , blue silicone
packaging
pack of 24 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20629A
L × O.D. × diam.
28.7 mm × 12 mm × 6.1 mm, (hole. diam)
capacity
1 mL
General description
The silicone rubber dropper vial bulb is designed for use with Pasteur pipets, small pipets, and medicine droppers.
Features and Benefits
  • Made of silicone rubber
  • 1 mL volume, 1.1 in L x 0.5 in outer dia. x 0.2 in hole dia. (28.7 mm L x 12 mm OD x 6.1 mm hole dia.)
  • Designed for use with Pasteur pipettes, small pipettes, and medicine droppers
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS20629BHS20622BZ509035
Dropper Bulb capacity 2 mL
HS20622B
Dropper Bulb
description
blue, capacity 1 mL
description
blue, capacity 3 mL
description
capacity 2 mL
description
volume 1 mL
material
blue , blue silicone
material
blue silicone
material
natural latex , natural rubber
material
natural rubber , thimble blue
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20629A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20629B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20622B
manufacturer/tradename
200-1C
capacity
1 mL
capacity
3 mL
capacity
2 mL
capacity
-
packaging
pack of 24 ea
packaging
pack of 24 ea
packaging
pack of 72 ea
packaging
pkg of 24 ea
L × O.D. × diam.
28.7 mm × 12 mm × 6.1 mm, (hole. diam)
L × O.D. × diam.
41 mm × 17.8 mm × 6.5 mm, (hole diam)
L × O.D. × diam.
52 mm × 13 mm × 6 mm, (hole diam.)
L × O.D. × diam.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dropper Vial Bulb
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)