Przejdź do
HS20632A
Pipette Filler
black
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS20632A
Material:
black , black natural rubber
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
black , black natural rubber
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20632A
L × W × H
13 cm × 5.4 cm × 5.4 cm
capacity
~35 mL
General description
The natural rubber Pipette Filler is great for use in one-handed operation.
Features and Benefits
  • Efficient one-handed operation
  • Control air-evacuation, liquid uptake, and liquid dispensing with three valves each containing chemical-resistant stainless steel balls in valves
  • Pinch release-valve for smooth liquid flow
  • 5.1 in L x 2.1 in W x 2.1 in H (13 cm L x 5.4 cm W x 5.4 cm H)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS20632CHS20632BZ333980
Pipette Filler black
HS20632A
Pipette Filler
Pipette Filler blue natural rubber
HS20632C
Pipette Filler
Pipette Filler red natural rubber
HS20632B
Pipette Filler
description
black
description
blue natural rubber
description
red natural rubber
description
Standard, for pipettes up to 10 mL
material
black natural rubber
material
blue natural rubber
material
red natural rubber
material
natural rubber
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20632A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20632C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20632B
manufacturer/tradename
BRAND 25300
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
-
L × W × H
13 cm × 5.4 cm × 5.4 cm
L × W × H
13 cm × 5.4 cm × 5.4 cm
L × W × H
13 cm × 5.4 cm × 5.4 cm
L × W × H
-
capacity
~35 mL
capacity
~35 mL
capacity
~0.35 mL
capacity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pipette Filler
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)