Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS20632B
Material:
red natural rubber
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
red natural rubber
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20632B
L × W × H
13 cm × 5.4 cm × 5.4 cm
capacity
~0.35 mL
General description
The natural rubber Pipette Filler is great for use in one-handed operation.
Features and Benefits
- Efficient one-handed operation
- Control air-evacuation, liquid uptake, and liquid dispensing with three valves each containing chemical-resistant stainless steel balls in valves
- Pinch release-valve for smooth liquid flow
- 5.1 in L x 2.1 in W x 2.1 in H (13 cm L x 5.4 cm W x 5.4 cm H)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description red natural rubber | description blue natural rubber | description black | description Standard, for pipettes up to 10 mL |
| material red natural rubber | material blue natural rubber | material black natural rubber | material natural rubber |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS20632B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS20632C | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS20632A | manufacturer/tradename BRAND 25300 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging - |
| capacity ~0.35 mL | capacity ~35 mL | capacity ~35 mL | capacity - |
| L × W × H 13 cm × 5.4 cm × 5.4 cm | L × W × H 13 cm × 5.4 cm × 5.4 cm | L × W × H 13 cm × 5.4 cm × 5.4 cm | L × W × H - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pipette Filler
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?