Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
4 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 174,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS2201B
Feature:
Holds 16 mm Tube Rack
Packaging:
pack of 4 inserts
174,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
Holds 16 mm Tube Rack
packaging
pack of 4 inserts
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2201B
General description
Utility Tray Insert B do statywu na probówki 16 mm z ośmioma przegrodami.
Legal Information
Droplet is a trademark of Heathrow Scientific LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pack of 4 inserts | description Holds 13 mm Tube Rack | description with inserts and 16 mm test tube rack | description - |
| feature Holds 16 mm Tube Rack | feature Holds 13 mm Tube Rack, | feature - | feature - |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS2201B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS2201A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS2200A |
| packaging pack of 4 inserts | packaging pack of 4 inserts | packaging - | packaging pack of 4 bases and 1 lid |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?