Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
material
clear acrylic rack
feature
to hold 8 x 80 well racks
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23263A
L × W × H
157 mm × 236 mm × 234 mm
General description
Features and Benefits
- Mieści do ośmiu 80-dołkowych stojaków na mikrotuby wypełnionych mikrotubami o pojemności 1,5 lub 2,0 ml.
- Dużo miejsca na wsuwanie i wysuwanie statywów
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description to hold, 8 x 80 well racks, clear acrylic rack | description to hold, 8 x 80 well racks, clear acrylic | description green | description with 12 strips of 8 tubes, polypropylene |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23263A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23263B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120686 | manufacturer/tradename BRAND 781510 |
| feature to hold 8 x 80 well racks | feature to hold 8 x 80 well racks | feature to hold Side A 12 x 13 mm, Side B 18 x 13 mm, Side C 12 x 17 mm and side D 18 x 17 mm tubes | feature with 12 strips of 8 tubes |
| material clear acrylic rack | material clear acrylic | material green , polypropylene | material polypropylene |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 5 ea | packaging pkg of (10 racks with 12 strips of 8 tubes) |
| L × W × H 157 mm × 236 mm × 234 mm | L × W × H 310 mm × 236 mm × 122 mm | L × W × H 232 mm × 70 mm × 95 mm | L × W × H - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?