Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
material
clear acrylic
feature
to hold 8 x 80 well racks
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23263B
L × W × H
310 mm × 236 mm × 122 mm
General description
Features and Benefits
- Mieści do ośmiu 80-dołkowych stojaków na mikrotuby wypełnionych mikrotubami o pojemności 1,5 lub 2,0 ml.
- Dużo miejsca na wsuwanie i wysuwanie statywów
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description to hold, 8 x 80 well racks, clear acrylic | description orange | description yellow | description blue |
| feature to hold 8 x 80 well racks | feature Holds 32 x 0.5 mL tubes, Holds 12 x 15 mL tubes, Holds 32 x 1.5-2 mL tubes, Holds 4 x 50 mL tubes | feature Holds 32 x 0.5 mL tubes, Holds 32 x 1.5-2 mL tubes, Holds 4 x 50 mL tubes, Holds 12 x 15 mL tubes | feature Holds 32 x 1.5-2 mL tubes, Holds 32 x 0.5 mL tubes, Holds 4 x 50 mL tubes, Holds 12 x 15 mL tubes |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23263B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific, Heathrow Scientific HS29022F | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS29022E | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS29022B |
| material clear acrylic | material polypropylene (heavy duty) | material polypropylene (heavy duty) | material polypropylene (heavy duty) |
| packaging pack of 1 ea | packaging - | packaging - | packaging - |
| L × W × H 310 mm × 236 mm × 122 mm | L × W × H - | L × W × H - | L × W × H - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?