Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 118,00 zł |
Informacje o tej pozycji
118,00 zł
material
clear acrylic
feature
Holds Small wipes box
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS234521
L × W × D
118 mm × 122 mm × 84 mm
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description small, L × W × D 118 mm × 122 mm × 84 mm, clear acrylic | description large, L × W × D 320 mm × 127 mm × 97 mm, clear acrylic | description for 15 slides, white polyethylene | description for 78 slides, white polyethylene |
| feature Holds Small wipes box | feature Holds Large wipes box | feature Holds 15 x slides 76x26 mm | feature Holds 78 x slides 76x26 mm |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS234521 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS234522 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15981C | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15981B |
| material clear acrylic | material clear acrylic | material white polyethylene | material white polyethylene |
| L × W × D 118 mm × 122 mm × 84 mm | L × W × D 320 mm × 127 mm × 97 mm | L × W × D - | L × W × D - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lab wipe holder
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?