Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
material
acrylic , clear (dispenser)
feature
holds 2 x 50 mm or 1 x 100 mm ParafilmM Sealing Film roll
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS234524
L × W × H
119 mm × 168 mm × 175 mm
General description
Features and Benefits
- Mocny, krystalicznie przezroczysty akrylowy dozownik zapewnia widoczność zapasu folii i jest wyposażony w ząbkowane ostrze tnące.
- Dozownik mieści jedną lub dwie rolki 50 mm (2 cale) lub jedną rolkę 100 mm (4 cale).
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clear (dispenser) | description green (dispenser) | description blue (dispenser) | description natural (dispenser) |
| feature holds 2 x 50 mm or 1 x 100 mm ParafilmM Sealing Film roll | feature 2 x 50 mm or 1 x 100 mm Parafilm M Sealing Film roll | feature holds 2 x 50 mm or 1 x 100 mm Parafilm M Sealing Film roll | feature to hold 2 x 50 mm or 1 x 100 mm Parafilm M Sealing Film roll |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS234524 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS234525C | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS234525B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120758 |
| material acrylic , clear (dispenser) | material green (dispenser), acrylic | material blue (dispenser), acrylic | material natural (dispenser), acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) |
| L × W × H 119 mm × 168 mm × 175 mm | L × W × H 120 mm × 156 mm × 171 mm | L × W × H 120 mm × 156 mm × 171 mm | L × W × H 123 mm × 172 mm × 99 mm |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?