Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS23457
Feature:
holds 1 x Glove box
Material:
high-density polypropylene (coated steel wire), white holder
Packaging:
pack of 1 ea
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
high-density polypropylene (coated steel wire), white holder
feature
holds 1 x Glove box
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23457
L × W × H
144 mm × 209 mm × 109 mm
General description
Uchwyt na rękawiczki pozwala uporządkować rękawiczki i przygotować je do natychmiastowego użycia.
Features and Benefits
- Uchwyt na jedno pudełko
- Stojaki z drutu stalowego powlekanego HDPE to ekonomiczne rozwiązanie
- Zwolnij miejsce na blacie, montując uchwyty na ścianie w celu łatwego dozowania rękawic
- Uniwersalne dopasowanie do większości pojemników na rękawice głównych marek
- Śruby montażowe w zestawie
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description white holder | description Holds 3 boxes, epoxy-coated (steel wire) | description clear acrylic | description anti-microbial, W × L × H 254 mm × 156 mm × 97 mm, blue |
| feature holds 1 x Glove box | feature Holds 3 boxes | feature Holds 1 box | feature Holds 1 box of gloves |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23457 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23458 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23471A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23491A |
| material white holder, high-density polypropylene (coated steel wire) | material epoxy-coated (steel wire) | material clear acrylic | material plastic |
| packaging pack of 1 ea | packaging - | packaging - | packaging - |
| L × W × H 144 mm × 209 mm × 109 mm | L × W × H - | L × W × H - | L × W × H - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?