Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 456,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32039090
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS23471C
Feature:
Holds 3 boxes
Material:
clear acrylic
456,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
clear acrylic
feature
Holds 3 boxes
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23471C
W × H × D
295 × 385 × 110 mm
Features and Benefits
- All holders fit most of the box brands
- Mounting screws are provided
- A polyester foam insert is included in the clear acrylic holders to firmly hold a variety of glove box sizes-snug fit facilitates quick removal of gloves.
- all holders fit most major brands of boxes
- mounting screws included
- includes a polyester foam insert to securely hold a range of glove sizes- snug fit ensures easy removal of gloves
Other Notes
Gloves to be organized and kept ready for immediate use. Free up benchtop space by mounting holders on the wall for convenient glove dispensing.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Fits 3 glove boxes, clear acrylic | description Fits 2 glove boxes, clear acrylic | description clear acrylic | description Holds 3 boxes, epoxy-coated (steel wire) |
| feature Holds 3 boxes | feature Holds 2 boxes | feature Holds 1 box | feature Holds 3 boxes |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23471C | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23471B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23471A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23458 |
| material clear acrylic | material clear acrylic | material clear acrylic | material epoxy-coated (steel wire) |
| W × H × D 295 × 385 × 110 mm | W × H × D 295 × 260 × 110 mm | W × H × D - | W × H × D - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ClearlySafe Glove Box Holder
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?