Przejdź do
HS2860B
TrueNorth® Cardboard Cryovial Box and Lid
without dividers, for tubes, 1.5 ‑ 2 mL, L × W × H 5.2 × 5.2 × 3 in., white, pk of 12
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
12 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
304,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123304
eCl@ss:
32090302
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS2860B
Feature:
for tubes 1.5 ‑ 2 mL
Material:
cardboard
Packaging:
pk of 12
304,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
cardboard
feature
for tubes 1.5 ‑ 2 mL
packaging
pk of 12
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860B
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W × H
5.2 × 5.2 × 3 in.
size
133x133x75 mm
color
white
Features and Benefits
  • It stores small samples and tubes.
  • Store in mechanical freezers or vapor phase LN2 at -196ºC.
  • Use tubes that can be stored at the required temperature.
  • Colors make it simple to identify and categorize items.
  • Bottom vent holes enable efficient circulation and evacuation of cold air, vapor, or LN2.
  • All box footprints are 13.3 x 13.3 cm, select from two different heights
  • Autoclaving is not recommended.
Other Notes
Order partitions separately.
Legal Information
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS2860CHS2860AHS2860CB
description
without dividers, for tubes, 1.5 ‑ 2 mL, L × W × H 5.2 × 5.2 × 3 in., white, pk of 12
description
without dividers, for tubes, 1.5 ‑ 2 mL, L × W × H 5.2 × 5.2 × 2 in., assorted colors, pk of 12
description
without dividers, for tubes, 1.5 ‑ 2 mL, L × W × H 5.2 × 5.2 × 2 in., white, pk of 12
description
without dividers, for tubes, 1.5 ‑ 2 mL, L × W × H 5.2 × 5.2 × 2 in., blue, pk of 12
feature
for tubes 1.5 ‑ 2 mL
feature
for tubes 1.5 ‑ 2 mL
feature
for tubes 1.5 ‑ 2 mL
feature
for tubes 1.5 ‑ 2 mL
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860CB
material
cardboard
material
cardboard
material
cardboard
material
cardboard
packaging
pk of 12
packaging
pk of 12
packaging
pk of 12
packaging
pk of 12
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
L × W × H
5.2 × 5.2 × 3 in.
L × W × H
5.2 × 5.2 × 2 in.
L × W × H
-
L × W × H
5.2 × 5.2 × 2 in.
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)