Przejdź do
HS2860M
TrueNorth® Kartonowe pudełko do przechowywania
Box only (without partitions), Holds 15 and 50 mL tubes, pk of 10
Synonim(y):
Storage Box
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123300
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS2860M
Feature:
Holds 15 and 50 mL tubes
Material:
cardboard
Packaging:
pk of 10
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
cardboard
feature
Holds 15 and 50 mL tubes
packaging
pk of 10
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860M
L × W × H
14.5 × 14.5 × 12.2 cm
size
145x145x122 mm
Features and Benefits
  • Tani sposób na uporządkowanie rur
  • Stojaki kartonowe są jednorazowego użytku
  • powierzchnia do zapisu opisów lub własny system numeracji
  • przegrody dostarczane na płasko - pakowane dla oszczędności miejsca
  • przegrody dostępne w dwóch rozmiarach
Legal Information
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS2860THS2860PHS2860B
description
Box only (without partitions), Holds 15 and 50 mL tubes, pk of 10
description
Holds 36 x 15 mL tubes, pk of 10
description
Holds 16 x 50 mL tubes, pk of 10
description
without dividers, for tubes, 1.5 ‑ 2 mL, L × W × H 5.2 × 5.2 × 3 in., white, pk of 12
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860M
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860T
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860P
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860B
feature
Holds 15 and 50 mL tubes
feature
Holds 36 x 15 mL tubes
feature
Holds 16 x 50 mL tubes
feature
for tubes 1.5 ‑ 2 mL
material
cardboard
material
cardboard
material
cardboard
material
cardboard
packaging
pk of 10
packaging
pk of 10
packaging
pk of 10
packaging
pk of 12
L × W × H
14.5 × 14.5 × 12.2 cm
L × W × H
-
L × W × H
-
L × W × H
5.2 × 5.2 × 3 in.
size
145x145x122 mm
size
-
size
-
size
133x133x75 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)