Przejdź do
HS2864
Arctic Squares® Stojak do zamrażarek stojących
holds 2" freezer boxes, Holds 16 x boxes
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122806
eCl@ss:
32032202
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS2864
Feature:
Holds 16 x boxes
Material:
steel
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
steel
feature
Holds 16 x boxes
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2864
technique(s)
cryopreservation: suitable
size
139x571x238 mm
Features and Benefits
  • Innowacyjny system poziomych szuflad do zamrażarek stojących
  • wykonany z odpornej na korozję stali nierdzewnej z czterema szufladami na 16 pudełek
  • szuflady posiadają unikalny ogranicznik, który po całkowitym wysunięciu obraca się w dół, umożliwiając łatwy dostęp do pudełek
  • stalowe uchwyty szuflad zapewniają przyjazny dla użytkownika chwyt
  • półka zamrażarki zawiera również wysuwany druciany uchwyt ułatwiający zdejmowanie z półki zamrażarki
  • utrzymuje wysokość pudełka do 53 mm
  • kompatybilny z większością standardowych 2-calowych pojemników do przechowywania w zamrażarkach
Legal Information
Arctic Squares is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS23325AHS23300DHS23381B
description
holds 2" freezer boxes, Holds 16 x boxes
description
Holds 25 x 2 mL tubes, red polycarbonate, pk of 8
description
Holds 100 x 2 mL tubes, blue polycarbonate, pk of 4
description
Holds 81 x 2 mL tubes, assorted colors polycarbonate, pk of 4
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2864
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23325A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23300D
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23381B
feature
Holds 16 x boxes
feature
Holds 25 x 2 mL tubes
feature
Holds 100 x 2 mL tubes
feature
Holds 81 x 2 mL tubes
material
steel
material
red polycarbonate
material
blue polycarbonate
material
assorted colors polycarbonate
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
size
139x571x238 mm
size
76x76x53 mm
size
133x133x53 mm
size
133x133x53 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)