Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS29025B
Feature:
to hold 80 tube(s)
Material:
blue , polypropylene
Packaging:
pack of 5 ea
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
blue , polypropylene
feature
to hold 80 tube(s)
packaging
pack of 5 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS29025B
L × W × H
225 mm × 67 mm × 28 mm
General description
The 80-Well Microtube Rack is a popular fraction-collector-plate style rack.
Features and Benefits
- Easily fill and transfer 80 tubes in compact arrangement (5x16 array)
- Frosted labeling area on bottom of rack
- Embossed Index Numbers for quick sample ID and retrieval
- Made of polypropylene
- Autoclavable
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description blue | description yellow | description red | description green |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS29025B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS29025E | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS29025J | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS29025C |
| feature to hold 80 tube(s) | feature to hold 80 tube(s) | feature to hold 80 tube(s) | feature to hold 80 tube(s) |
| material blue , polypropylene | material yellow , polypropylene | material red , polypropylene | material polypropylene , green |
| packaging pack of 5 ea | packaging pack of 5 ea | packaging pack of 5 ea | packaging pack of 5 ea |
| L × W × H 225 mm × 67 mm × 28 mm | L × W × H 225 mm × 67 mm × 28 mm | L × W × H 225 mm × 67 mm × 28 mm | L × W × H 225 mm × 67 mm × 28 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microtube Rack
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?