Przejdź do
HS29025C
Microtube Rack
green
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
270,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122800
eCl@ss:
32039090
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS29025C
Feature:
to hold 80 tube(s)
Material:
green , polypropylene
Packaging:
pack of 5 ea
270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
green , polypropylene
feature
to hold 80 tube(s)
packaging
pack of 5 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS29025C
L × W × H
225 mm × 67 mm × 28 mm
General description
The 80-Well Microtube Rack is a popular fraction-collector-plate style rack.
Features and Benefits
  • Easily fill and transfer 80 tubes in compact arrangement (5x16 array)
  • Frosted labeling area on bottom of rack
  • Embossed Index Numbers for quick sample ID and retrieval
  • Made of polypropylene
  • Autoclavable
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS29025EHS29025BHS29025J
Microtube Rack green
HS29025C
Microtube Rack
Microtube Rack yellow
HS29025E
Microtube Rack
Microtube Rack blue
HS29025B
Microtube Rack
Microtube Rack red
HS29025J
Microtube Rack
description
green
description
yellow
description
blue
description
red
feature
to hold 80 tube(s)
feature
to hold 80 tube(s)
feature
to hold 80 tube(s)
feature
to hold 80 tube(s)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS29025C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS29025E
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS29025B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS29025J
material
polypropylene , green
material
yellow , polypropylene
material
blue , polypropylene
material
red , polypropylene
packaging
pack of 5 ea
packaging
pack of 5 ea
packaging
pack of 5 ea
packaging
pack of 5 ea
L × W × H
225 mm × 67 mm × 28 mm
L × W × H
225 mm × 67 mm × 28 mm
L × W × H
225 mm × 67 mm × 28 mm
L × W × H
225 mm × 67 mm × 28 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microtube Rack
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)