Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122103
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
sterile
feature
individually wrapped
packaging
pk of 500
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific
technique(s)
cell culture: suitable
size × width × thickness
172 mm × 37 mm × 4 mm
Features and Benefits
- Płynne rozprowadzanie jest wspomagane przez wypukłą główkę.
- Łzy agaru są zredukowane dzięki elastycznemu, falistemu uchwytowi i wypukłej listwie rozprowadzającej.
- Jednorazowe
- γ sterylizowane
Legal Information
Delta is a trademark of Heathrow Scientific LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description individually wrapped, sterile, pk of 500 | description green, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped) | description L-Shape, sterile, pack of 500 ea (Packed as 50 x bags of 10ea) | description Green PS, sterile |
| feature individually wrapped | feature - | feature - | feature - |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| packaging pk of 500 | packaging pack of 500 ea (individually wrapped) | packaging pack of 500 ea (Packed as 50 x bags of 10ea) | packaging case of 3500 |
| size × width × thickness 172 mm × 37 mm × 4 mm | size × width × thickness - | size × width × thickness - | size × width × thickness - |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS8171A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS8171B | manufacturer/tradename Corning ETAT-04 |
| technique(s) cell culture: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?