Przejdź do
HS8882B
Vinyl-Coated Lead Ring ("O" shape)
fits beaker size, 250 to 1000 mL, blue
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
38140401
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
blue
feature
fits beaker size 250 to 1000 mL
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8882B
General description
The Lead Rings are perfect for stabilizing vessels and labware or for water bath immersions.
Features and Benefits
  • Vinyl-coated lead ring will not mark or scratch benchtops and labware
  • O-Shape Style
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS8882CHS8882AHS8881C
description
fits beaker size, 250 to 1000 mL, blue
description
fits beaker size, 500 to 2000 mL, blue
description
fits beaker size, 125 to 500 mL, blue
description
fits beaker size, 500 to 2000 mL, blue
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8882B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8882C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8882A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8881C
material
blue
material
blue
material
blue
material
blue
feature
fits beaker size 250 to 1000 mL
feature
fits beaker size 500 to 2000 mL
feature
fits beaker size 125 to 500 mL
feature
fits beaker size 500 to 2000 mL
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vinyl-Coated Lead Ring ("O" shape)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)