Przejdź do
HT10132
Bouin′s solution
histological fixative
Synonim(y):
Bouin’s fluid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
733,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
MDL number:
eCl@ss:
32150319
733,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
composition
acetic acid, 5% , formaldehyde, 9% , picric acid, 0.9%
color
yellow
application(s)
hematology
histology
tissue diagnostics
storage temp.
room temp
General description
Bouin′s solution is a noncoagulant yellow stain fixative that consists of saturated picric acid, formaldehyde, and acetic acid.
Application
Bouin′s solution is an excellent fixative for preserving soft and delicate structures. It is used as a mordant in various trichrome procedures.
Additionally, it has been used for the following purposes-
  • staining of human liver biopsy tissue samples for two-photon excited fluorescence (TPEF) and second-harmonic generation (SHG) imaging
  • fixation of rat ovaries for the observing follicle cells using microscopy
  • fixation of gonads of crab for morphological and histological analysis
Prepared with saturated picric acid, formaldehyde and acetic acid. Excellent fixative for preserving soft and delicate structures. Used as a mordant in various trichrome procedures.
Biochem/physiol Actions
Bouin′s solution causes shrinkage of tissues when used as a preservative due to its picric acid component. It preserves morphological and nuclear information in tissues upon fixation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HT101128P674441506
description
histological fixative
description
histological fixative
description
1.3% in H2O (saturated)
description
suitable for microscopy
color
yellow
color
yellow
color
yellow to very dark yellow
color
-
application(s)
hematology
histology
tissue diagnostics
application(s)
hematology
histology
tissue diagnostics
application(s)
hematology
histology
tissue diagnostics
application(s)
food and beverages
hematology
histology
tissue diagnostics
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
composition
acetic acid, 5% , picric acid, 0.9% , formaldehyde, 9%
composition
picric acid, 0.9% , formaldehyde, 9% , acetic acid, 5%
composition
-
composition
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bouin′s solution
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50-00-0 + 67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)