No, if using a 95% ethanol step before eosin staining, it is important to avoid dragging water into the alcoholic eosin solution. Introducing too much water might make the solution more alkaline, which can affect the staining. pH is not typically measured as it tends to stain the pH electrode. Additionally, because this is a colored solution, using pH papers is not a viable option. If staining is poor, the solution either needs to be replaced, or it is possible to add 0.5 mL of glacial acetic acid per 100 ml of eosin Y solution to improve the staining.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 444,00 zł |
Informacje o tej pozycji
444,00 zł
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.5 % (w/v) in acidified ethanol
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| concentration 0.5 % (w/v) in acidified ethanol | concentration 0.5 % (w/v) in acidified ethanol | concentration 0.5 % (w/v) in acidified ethanol | concentration - |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD - | IVD - |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eosin Y Solution, Alcoholic
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Does the Eosin Y alcoholic solution (HT1101) need to be pH tested regularly?