Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352106
eCl@ss:
32150313
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Kit component in the Masson Trichrome procedure, catalog number HT15
Other Notes
Biebrich scarlet, 0.9% and fuchsin, 0.1%, in acetic acid, 1.0%
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?