Przejdź do
HT153
Phosphomolybdic Acid Solution
Synonim(y):
Phosphomolybdic acid solution, Molybdophosphoric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
819,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H3[P(Mo3O10)4]
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1825.25
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Concentration:
10%
Form:
solution
819,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
reaction suitability
reagent type: oxidant
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
10%
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI key
DHRLEVQXOMLTIM-UHFFFAOYSA-N
Application
Intended for use in the Sigma Masson Trichrome Procedure, HT15.
Preparation Note
Phosphomolydic Acid, 10%. Formation of precipitate does not affect performance in the Masson Trichrome Procedure.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
31927902553P4869
description
-
description
20 wt. % in ethanol
description
ready-to-use spray and plunge reagent
description
spray reagent, 10% in ethanol
concentration
10%
concentration
20 wt. % in ethanol
concentration
-
concentration
10% in ethanol
Quality Level
500
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solution
form
liquid
form
liquid
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphomolybdic Acid Solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Piktogramy
Corrosion
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is it normal for HT153-250 ml to have a precipitate at the bottom? Will this affect its performance?
    1 answer
    1. The presence of a precipitate is normal for HT153, as indicated in the Instructions for Use. This does not impact the performance of the kit.