Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2980,00 zł
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description suitable for microscopy | description - |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) food and beverages | application(s) hematology |
| form solution | form solution | form liquid | form solution |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD - | IVD for in vitro diagnostic use |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 100 | Quality Level 500 |
| shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life Expiry date on the label. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mucicarmine Stock Solution
Słowo ostrzegawcze
Warning
Co się dzieje?
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Narządy docelowe
Lungs
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?