Przejdź do
HT40332
Papanicolaou Stain EA 50
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
518,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116121
NACRES:
NA.47
MDL number:
518,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
cytology
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
For routine diagnostic cytology to aid in the identification and classification of exfoliative cells.
Application
Papanicolaou stain imparts a characteristic range of coloration to exfoliative cells of vaginal, cervical, prostatic and other body secretions, allowing critical examination of nuclei and cytoplasmic components.
Other Notes
Eosin Y (certified), 0.23%,Bismarck brown (certified), 0.05%, fast green FCF (certified), 0.08%, phosphotungstic acid, 0.2%, in denatured alcohol
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HT40316HT40432HT40232
description
-
description
-
description
-
description
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
application(s)
cytology
hematology
histology
application(s)
cytology
hematology
histology
application(s)
cytology
hematology
histology
application(s)
cytology
hematology
histology
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
-
shelf life
-
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Papanicolaou Stain EA 50
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is there a a kit for non-gynecological (gyn) specimens?
    1 answer
    1. Kits for the Papanicolaou (PAP) stains have never been offered. Instead, the individual components need to be ordered separately. For non-gynecological specimens, EA65 is typically used. The catalog numbers for Papanicolaou Stain EA65 are HT40432-1L or 7054X (4L).
      In addition to the EA65, it is necessary to order a hematoxylin, typically Gill's 1 or Gill's 2, and OG-6. These are generally available in a range of package sizes. A blueing agent may or may not be needed. Xylenes or xylene substitutes and various graded alcohols are also required, all of which can be found on the website or can be used from what is already available.