Przejdź do
HT8028
Malachite Green Solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
529,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
529,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
hematology
histology
microbiology
storage temp.
room temp
Application
Intended for use with Carbol Fuchsin (HT80-1) in Sigma Acid Fast Stain, Procedure HT80. Acts as both a counterstain and a differentiator.
Other Notes
Malachite green oxalate (certified), 1.5%; acetic acid, 10%; and glycerol, 17%, in deionized water.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HT80216M9015M6880
description
-
description
-
description
certified by the BSC
description
Technical grade
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
form
solution
form
solution
form
powder or crystals
form
powder, crystals or chunks
application(s)
hematology
histology
microbiology
application(s)
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Malachite Green Solution
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Temperatura zapłonu (°C)
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Can the HT8028 Malachite Green solution be used as a spore stain?
    1 answer
    1. The Malachite Green solution (HT8028-250ml and HT80616-500ml) has not been tested for use in various procedures to stain spores. There is a Schaefer and Fulton Modification of the Wirtz Spore stain, which lists the formulation for the Malachite Green solution as simply 5% malachite green solution in water. However, the HT80 procedure lists a different formulation for the Malachite Green solution intended for use in staining Acid Fast Bacillus (AFB), which contains malachite green oxalate, acetic acid, and glycerol in deionized water. Given the difference in formulations and the inclusion of an acid differentiator in the HT802 formulations, no claims can be made that this solution is suitable for staining spores. The solution might work, or it might not.
      A better option might be to order kit 04551-1kt-F, the Schaeffer and Fulton Spore Stain kit, which consists of a 5% solution of Malachite Green as the first component, and a Safranin O solution 0.5% as the second component.